missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethylolanzapine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
N-Desmethylolanzapine Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylolanzapine Dihydrochloride |
| CAS | 2319721-48-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethylolanzapine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H18 N4 S . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Desmethylolanzapine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4S.2ClH/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11;;/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-4-piperazin-1-yl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?