Läs mer
N-Desmethylolanzapine, Lipomed
Beskrivning
N-Desmethylolanzapine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethylolanzapine |
| CAS | 161696-76-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Desmethylolanzapine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H18 N4 S |
| Synonym | N-Desmethylolanzapine, Desmethylolanzapine, 2-Methyl-4-(1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, 4'-Desmethylolanzapine, LY 170055, N-Demethylolanzapine |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-4-piperazin-1-yl-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |