Läs mer
N-Desmethylthiamethoxam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiamethoxam-desmethyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN5O3S/c8-6-9-1-5(17-6)2-12-4-16-3-10-7(12)11-13(14)15/h1H,2-4H2,(H,10,11) |
| Formel vikt | 277.0036 |
| Procent renhet | >95% |