Läs mer
N-Desmetyltramadolhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30457907
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457907 1 ml
1 options
Produktkod. 30457907 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0007.0701
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
N-Desmetyltramadolhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
CAS 1018989-94-0
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H23 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym N-Desmethyltramadol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (1 R,2 R)-rel-, N-Demethyltramadol hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17 H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1 H/t13-,15+;/m1./s1
LEDER Cl.CNC[C@H]1 CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2
IUPAC-namn (1 R,2 R)-1-(3-metoxifyneny)-2-(metylaminometyl)cyklohexan-1-ol; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 285.81
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 285,1496 g/mol