Läs mer
N-Despropargyl N-(1-Chloroprop-1-ene) Rasagiline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Despropargyl N-(1-Chloroprop-1-ene) Rasagiline |
| CAS | 1175018-74-2 |
| Molekylformel | C12H14ClN |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1R)-N-[(2Z)-3-Chloro-2-propen-1-yl]-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClN/c13-8-3-9-14-12-7-6-10-4-1-2-5-11(10)12/h1-5,8,12,14H,6-7,9H2/b8-3-/t12-/m1/s1 |
| LEDER | Cl/C=C\CN[C@@H]1CCC2=CC=CC=C21 |
| IUPAC-namn | (1R)-N-[(Z)-3-chloroprop-2-enyl]-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.7 |
| Formel vikt | 207.0815 |