Läs mer
N-despropargyl N-(2-kloroallyl) rasagilin, TRC
Produktkod. 30136789
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136789 50 mg
30132532 100 mg
17920745 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29763550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1175018-73-1
Molekylformel C12 H14 Cl N
Molekylvikt (g/mol) 207.7
Synonym N-Despropargyl N-(2-Chloroallyl) Rasagiline, (1R)-N-(2-Chloro-2-propen-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
IUPAC-namn (1R)-N-(2-kloroallyl)indan-1-amin
LEDER ClC(=C)CN[C@@H]1CCc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Despropargyl N-(2-Chloroallyl) Rasagiline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14ClN/c1-9(13)8-14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)12/h2-5,12,14H,1,6-8H2/t12-/m1/s1
Formel vikt 207.0815
Procent renhet >95%