missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-despropargyl-N-cis-(3-chloroallyl)-Rasagiline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-N-(3-Chloroallyl)-1-(R)-aminoindan Hydrochloride |
| CAS | 1175018-80-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H14 Cl N . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | cis-N-(3-Chloroallyl)-1-(R)-aminoindan Hydrochloride, N-despropargyl-N-cis-(3-chloroallyl)-Rasagiline, 1H-Inden-1-amine, N-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), (1R)- (ACI), 1H-Inden-1-amine, N-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), (1R)- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClN.ClH/c13-8-3-9-14-12-7-6-10-4-1-2-5-11(10)12;/h1-5,8,12,14H,6-7,9H2;1H/b8-3-;/t12-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.Cl\C=C/CN[C@@H]1CCc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | (1R)-N-[(Z)-3-chloroallyl]indan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.16 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?