Läs mer
N-Despropylpergolid, TRC
Produktkod. 30368569
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368569 2 mg
30361946 10 mg
30353240 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368569 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2973102MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72821-91-1
Molekylformel C16 H20 N2 S
Molekylvikt (g/mol) 272.41
IUPAC-namn (6aR,9R,10aR)-9-(metylsulfanylmetyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydroindolo[4,3-fg]kinolin
LEDER CSC[C@H]1CN[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc([C@H]2C1)c34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Despropyl Pergolide
Kvantitet 2 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20N2S/c1-19-9-10-5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(8-18-14)6-15(13)17-7-10/h2-4,8,10,13,15,17-18H,5-7,9H2,1H3/t10-,13-,15-/m1/s1
Formel vikt 272.1347