Läs mer
N-Despropyl Propafenone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Despropyl Propafenone Hydrochloride |
| CAS | 1188263-52-6 |
| Molekylformel | C18H22ClNO3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[2-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-3-phenyl-1-propanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO3.ClH/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14;/h1-9,15,20H,10-13,19H2;1H |
| LEDER | Cl.NCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(3-amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.83 |
| Formel vikt | 335.1288 |