Läs mer
N-Despropyl Propafenone Oxalate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Depropyl Propafenone Oxalate Salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO3.C2H2O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14;3-1(4)2(5)6/h1-9,15,20H,10-13,19H2;(H,3,4)(H,5,6) |
| Formel vikt | 389.1475 |