Läs mer
N-Despropyl Ropinirole-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Despropyl Ropinirole-d3 |
| CAS | 1215798-00-7 |
| Molekylformel | C13H15D3N2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-[2-(Propyl-d3-amino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 1,3-Dihydro-4-[2-(propyl-d3-amino)ethyl]-2H-indol-2-one, SKF 104557-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c1-2-7-14-8-6-10-4-3-5-12-11(10)9-13(16)15-12/h3-5,14H,2,6-9H2,1H3,(H,15,16)/i1D3 |
| LEDER | O=C(N1)CC2=C1C=CC=C2CCNCCC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.31 |