Läs mer
N-Despropyl Ropinirole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Despropyl Ropinirole Hydrochloride |
| CAS | 173990-76-6 |
| Molekylformel | C13 H18 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), 1,3-Dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-2H-indol-2-one hydrochloride (1:1), 4-[2-(Propylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one Hydrochloride, N-Despropyl Ropinirole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O.ClH/c1-2-7-14-8-6-10-4-3-5-12-11(10)9-13(16)15-12;/h3-5,14H,2,6-9H2,1H3,(H,15,16);1H |
| LEDER | Cl.CCCNCCc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(propylamino)ethyl]-1,3-dihydroindol-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.76 |
| Formel vikt | 254.1186 |