Läs mer
N-Despropyl Ropivacaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Despropyl Ropivacaine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 232.1576 |