Läs mer
SHOWA™ N-DEX™ 9500PF fluorescerande gröna nitrilhandskar
Beskrivning
- Hög synlighet fluorescerande grön färg
- Fri från vanliga acceleratorer som finns i nitrilhandskar
- Tjockare barriärskydd, 5 mil
- Andra hudens passform och känsla
- Rullad manschett
- Slät finish för taktil känslighet
- Pulverfri
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM F 1671, NFPA 1999, 21 CFR 170-199 |
| Kemoterapeutisk klassad | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Hi-vis Green |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Finger Thickness (English) | 5 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.12 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |