Läs mer
SHOWA™ N-DEX™ Plus 8005PF Nitrilhandskar
Produktkod. 17827341
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17827341 Liten
17837341 Intermediär
17847341 Betydande
17857341 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17827341 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 8005PF07S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 SEK
    245.52 SEK / Paket med 50
    Save 41.48 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-10-2026
Nitrilhandskar är 8 mil tjocka och tre gånger mer motståndskraftiga mot punkteringar än latex och vinyl.
Dessa puderfria, 100 % nitrilhandskar är idealiska för ett antal tillämpningar, inklusive blodtagning, tandhygien, matlagning, akutsjukvård, labbarbete och läkemedelshantering. Patenterad lågmodulerad, mjuk nitrilformulering erbjuder utmärkt taktil känslighet, komfort och fingerfärdighet samt en svalare, torrare känsla.
  • Motstå ett brett spektrum av kemikalier i applikationer där skydd mot intermittent kemikaliekontakt eller stänk krävs
  • Ambidexter
  • Minskar handtrötthet
  • Engångsbruk
  • Längd: 9,5 tum. (24 cm)
  • Färg: blå
  • Tillverkad i USA
Beställningsinfo
N-DEX Originalhandskar (Style 7005PF) förpackade 100 per dispenserförpackning, 20 dispenserförpackningar (2000 handskar) per fodral. N-DEX Plus handskar (Style 8005) handskar förpackade 50 per dispenserförpackning, 20 dispenserförpackningar (1000 handskar) per fodral.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 170-199, FDA, NFPA , OSHA
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Modell 8005PFS
Draghållfasthet 9 MPa
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24 cm