Läs mer
SHOWA™ N-DEX™ Plus 8005PF Nitrilhandskar
Produktkod. 17847341
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Produktkod. 17847341
Brand: SHOWA™ 8005PF09L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitrilhandskar är 8 mil tjocka och tre gånger mer motståndskraftiga mot punkteringar än latex och vinyl.
Dessa puderfria, 100 % nitrilhandskar är idealiska för ett antal tillämpningar, inklusive blodtagning, tandhygien, matlagning, akutsjukvård, labbarbete och läkemedelshantering. Patenterad lågmodulerad, mjuk nitrilformulering erbjuder utmärkt taktil känslighet, komfort och fingerfärdighet samt en svalare, torrare känsla.
  • Motstå ett brett spektrum av kemikalier i applikationer där skydd mot intermittent kemikaliekontakt eller stänk krävs
  • Ambidexter
  • Minskar handtrötthet
  • Engångsbruk
  • Längd: 9,5 tum. (24 cm)
  • Färg: blå
  • Tillverkad i USA
Beställningsinfo
N-DEX Originalhandskar (Style 7005PF) förpackade 100 per dispenserförpackning, 20 dispenserförpackningar (2000 handskar) per fodral. N-DEX Plus handskar (Style 8005) handskar förpackade 50 per dispenserförpackning, 20 dispenserförpackningar (1000 handskar) per fodral.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 170-199, FDA, NFPA , OSHA
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Betydande
Tjocklek (engelska) 8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Handske manschettstil Rullad
Modell 8005PFL
Draghållfasthet 9 MPa
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24 cm