Läs mer
SHOWA™ N-DEX™ Plus 8005PF Nitrilhandskar
Beskrivning
Dessa puderfria, 100 % nitrilhandskar är idealiska för ett antal tillämpningar, inklusive blodtagning, tandhygien, matlagning, akutsjukvård, labbarbete och läkemedelshantering. Patenterad lågmodulerad, mjuk nitrilformulering erbjuder utmärkt taktil känslighet, komfort och fingerfärdighet samt en svalare, torrare känsla.
- Motstå ett brett spektrum av kemikalier i applikationer där skydd mot intermittent kemikaliekontakt eller stänk krävs
- Ambidexter
- Minskar handtrötthet
- Engångsbruk
- Längd: 9,5 tum. (24 cm)
- Färg: blå
- Tillverkad i USA
Beställningsinfo
N-DEX Originalhandskar (Style 7005PF) förpackade 100 per dispenserförpackning, 20 dispenserförpackningar (2000 handskar) per fodral. N-DEX Plus handskar (Style 8005) handskar förpackade 50 per dispenserförpackning, 20 dispenserförpackningar (1000 handskar) per fodral.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR 170-199, FDA, NFPA , OSHA |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | X-large |
| Visa mer |