missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Didesmethyl Loperamide, TRC

Produktkod. 30137613
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137613 5 mg
18092640 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137613 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4411355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 66164-06-5
Molekylformel C27 H29 Cl N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 448.98
IUPAC-namn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutanamide
LEDER NC(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Didesmethyl Loperamide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H29ClN2O2/c28-24-13-11-21(12-14-24)26(32)15-18-30(19-16-26)20-17-27(25(29)31,22-7-3-1-4-8-22)23-9-5-2-6-10-23/h1-14,32H,15-20H2,(H2,29,31)
Formel vikt 448.1918
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.