Läs mer
N-(Difenylmetylen)aminoacetonitril, 99 %
Product Code. 10637484 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10637484 25 g Glasflaska 25g
10214840 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10637484 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 124140250
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 70591-20-7 | C15H12N2 | 220,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70591-20-7
Molekylformel C15H12N2
Molekylvikt (g/mol) 220.28
MDL-nummer MFCD00009970
InChI-nyckel VRLJFRODHVSTIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-diphenylmethylene aminoacetonitrile, 2-diphenylmethylene amino acetonitrile, benzhydrylidene-amino-acetonitrile, 2-benzhydrylideneamino acetonitrile, 2-diphenylmethylidene amino acetonitrile, acetonitrile, diphenylmethylene amino, 4,4-diphenyl-3-azabut-3-enenitrile, pubchem13883, benzhydrylideneaminoacetonitrile
PubChem CID 612957
IUPAC-namn 2-(benshydrylidenamino)acetonitril
LEDER N#CCN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 83,0 °C till 86,0 °C
Färg Vitt till gult eller grått
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2C=NCH2CN
Kvantitet 25 g
Formel vikt 220.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.