Läs mer
N-(Difenylmetylen)glycin Etylester, TRC
Produktkod. 30387907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387907 5 g
30371961 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387907 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4916355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Diphenylmethylene)glycine Ethyl Ester
CAS 69555-14-2
Molekylformel C17H17NO2
Kvantitet 5 g
Synonym (Benzhydrylideneamino)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (Benzhydrylideneamino)acetate, Ethyl 2-[(Diphenylmethylene)amino]acetate, Ethyl N-(Diphenylmethylene)glycinate, Ethyl N-Benzhydrylideneglycinate, N-(Diphenylmethylidene)glycine Ethyl Ester, NSC 263808
InChI formel InChI=1S/C17H17NO2/c1-2-20-16(19)13-18-17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
LEDER O=C(OCC)C/N=C(C1=CC=CC=C1)/C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn Etyl 2-((Difenylmetylen)amino)acetat
Molekylvikt (g/mol) 267.32
Formel vikt 267.13