Läs mer
N-(Diphenylmethylene)glycine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Diphenylmethylene)glycine Methyl Ester |
| CAS | 81167-39-7 |
| Molekylformel | C16 H15 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-19-15(18)12-17-16(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(benzhydrylideneamino)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.3 |
| Formel vikt | 253.1103 |