Läs mer
N-(Difenylmetylen)glycin t-Butylester, TRC
Produktkod. 30388561
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30388561 5 g
1 options
Produktkod. 30388561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4918005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Diphenylmethylene)glycine, t-Butyl Ester
CAS 81477-94-3
Molekylformel C19 H21 N O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C19H21NO2/c1-19(2,3)22-17(21)14-20-18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn tert-butyl 2-(benzhydrylidenamino)acetat
Molekylvikt (g/mol) 295.38
Formel vikt 295.1572