Läs mer
N-(Difenylmetylen)glycin tert-butylester, 99 %
Produktkod. 15415467
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415467 5 g 5g
15405467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32709.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 81477-94-3 | C19H21NO2 | 295,382 g/mol
N-(difenylmetylen)glycin-tert-butylester är ett användbart färgämne för biologiska forskningsändamål. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-(difenylmetylen)glycin-tert-butylester är ett användbart färgämne för biologiska forskningsändamål. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81477-94-3
Molekylformel C19H21NO2
Molekylvikt (g/mol) 295.382
MDL-nummer MFCD00134280
InChI-nyckel YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-diphenylmethylene glycine tert-butyl ester, diphenylmethylene-glycine t-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethylene amino acetate, n-diphenylmethylene glycerine tert-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethyleneamino acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl diphenylmethyleneamino acetate, n-diphenylmethylene glycinetert-butylester, tert-butyl 2-benzhydrylideneamino acetate, glycine, n-diphenylmethylene-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 688171
IUPAC-namn tert-butyl-2-(benshydrylidenamino)acetat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
Smältpunkt 113 °C till 115 °C
Linjär formel (C6H5)2C=NCH2COOC(CH3)3
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 295.38
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.