Läs mer
n-dipropylamin, TRC
Produktkod. 30373160
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30373160 100 mg
1 options
Produktkod. 30373160 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492150100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipropylamine
CAS 142-84-7
Molekylformel C6 H15 N
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Propanamine, N-propyl- (9CI, ACI), Dipropylamine (8CI), N-Propyl-1-propanamine (ACI), Di-n-propylamine, Dipropanamine, N,N-Di(n-propyl)amine, N,N-Dipropylamine, n-Dipropylamine
InChI formel InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
LEDER CCCNCCC
IUPAC-namn N-propylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 101.19
Formel vikt 101.1204