Läs mer
n-dipropylamin, TRC
Produktkod. 30384927
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30384927 1 g
1 options
Produktkod. 30384927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4921501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipropylamine
CAS 142-84-7
Molekylformel C6 H15 N
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Propanamine, N-propyl- (9CI, ACI), Dipropylamine (8CI), N-Propyl-1-propanamine (ACI), Di-n-propylamine, Dipropanamine, N,N-Di(n-propyl)amine, N,N-Dipropylamine, n-Dipropylamine
InChI formel InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
LEDER CCCNCCC
IUPAC-namn N-propylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 101.19
Formel vikt 101.1204