Läs mer
N-(Dithiocarboxy)sarcosine Diammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Dithiocarboxy)sarcosine, Diammonium Salt |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2S2.2H3N/c1-5(4(8)9)2-3(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);2*1H3 |
| Formel vikt | 199.0449 |