Läs mer
n-Docosanal, TRC
Produktkod. 30387319
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30387319 500 mg
1 options
Produktkod. 30387319 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD678865500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Docosanal
CAS 57402-36-5
Molekylformel C22H44O
Kvantitet 500 mg
Synonym Docosanal, Behenyl Aldehyde, Docosyl Aldehyde, 1-Docosanal
InChI formel InChI=1S/C22H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h22H,2-21H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
IUPAC-namn Dokosanal
Molekylvikt (g/mol) 324.58
Formel vikt 324.3392