Läs mer
n-Dokosan, 99 %
Produktkod. 11419196
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419196 100 g 100g
11409196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11419196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18050.22
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 629-97-0 | C22H46 | 310,61 g/mol
Det används som ett parfymmedel i kosmetikaindustrin. Det används också i organisk syntes, kalibrering och temperaturavkänningsutrustning. Docosane används för att undersöka kommersiellt tillgängliga vaxer i form av tunna skivor som möjliga diffraktionsintensitetsstandarder för makromolekylär kristallografi synkrotronstrållinjer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används som ett parfymmedel i kosmetikaindustrin. Det används också i organisk syntes, kalibrering och temperaturavkänningsutrustning. Docosane används för att undersöka kommersiellt tillgängliga vaxer i form av tunna skivor som möjliga diffraktionsintensitetsstandarder för makromolekylär kristallografi synkrotronstrållinjer.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-97-0
Molekylformel C22H46
Molekylvikt (g/mol) 310.61
MDL-nummer MFCD00009348
InChI-nyckel HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-docosane, dokosan, unii-ow99q363ko, heneicosane, methyl, ch3-ch2 20-ch3, docosane, analytical standard, twt, normal-docosane, docosane, n, docosane
PubChem CID 12405
ChEBI CHEBI:46050
IUPAC-namn dokosan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Docosane
Smältpunkt 43 °C till 46 °C
Densitet 0.777
Kokpunkt 368 °C till 369 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4455
Kvantitet 100 g
Beilstein 1702206
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i alkohol.
Formel vikt 310.61
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.