Läs mer
N-dodekan, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481042 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481042 25 mL 25ml
11491042 100 mL 100ml
11401052 500 mL 500ml
11411052 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11481042 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219515825
Kemiska identifierare
CAS 112-40-3
Molekylformel C12H26
Molekylvikt (g/mol) 170.34
MDL-nummer MFCD00008969
InChI-nyckel SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC-namn dodekan
LEDER CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-dodecane
Färg Färglös
Densitet 0.753 at 25°C
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 170.34
Procent renhet 0.995
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Dodecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Dodecane