Läs mer
N-dodekan, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491042 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491042 100 mL 100ml
11481042 25 mL 25ml
11401052 500 mL 500ml
11411052 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11491042 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219515880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 100ml
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 112-40-3
Molekylformel C12H26
Molekylvikt (g/mol) 170.34
MDL-nummer MFCD00008969
InChI-nyckel SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC-namn dodekan
LEDER CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-dodecane
Färg Färglös
Densitet 0,753 vid 25 °C
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 170.34
Procent renhet 0.995
Fysisk form Vätska