Läs mer
n-Dodekan, 99 %
Produktkod. 11387448
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387448 100 g 100g
11397448 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11387448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031324.22
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
n-dodekan används som lösningsmedel och destillationsjagare. Den finner användning som ett utspädningsmedel för tributylfosfat (TBP) i upparbetningsanläggningar och som ett möjligt surrogat för fotogenbaserade bränslen i jet. Det är en aktiv komponent i scintillatorn samt används i smörjmedel och fetter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt -10°C
Kokpunkt 215°C to 217°C
Kvantitet 100 g
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Dodecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane