Läs mer
n-Dodekan, 99 %
Produktkod. 11462597
Change view
Kvantitet:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
25g
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462597 500 mL 500ml
11452597 100 mL 100ml
11472597 2500 mL 2500ml
11377448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11462597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14834.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1683.00 SEK
    1378.65 SEK / 500ml
    Save 304.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170,34 g/mol
n-dodekan används som lösningsmedel och destillationsjagare. Den finner användning som ett utspädningsmedel för tributylfosfat (TBP) i upparbetningsanläggningar och som ett möjligt surrogat för fotogenbaserade bränslen i jet. Det är en aktiv komponent i scintillatorn samt används i smörjmedel och fetter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-Dodecane används som lösningsmedel och destillationsjagare. Den finner användning som ett utspädningsmedel för tributylfosfat (TBP) i upparbetningsanläggningar och som ett möjligt surrogat för fotogenbaserade bränslen i jet. Det är en aktiv komponent i scintillatorn samt används i smörjmedel och fetter.
Löslighet
Blandbar med etylalkohol, etyleter, aceton, kloroform och koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-40-3
Molekylformel C12H26
Molekylvikt (g/mol) 170.34
MDL-nummer MFCD00008969
InChI-nyckel SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC-namn dodekan
LEDER CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecane
Smältpunkt -10 °C
Densitet 0.749
Kokpunkt 215 °C till 217 °C
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Analysprocentintervall ≥99%
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1697175
Löslighetsinformation Blandbar med etylalkohol, etyleter, aceton, kloroform och koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 170.34
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.