Produktkod. 10318393
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
unitSize
10318393
2.5 L
2.5 L
10142090
100 mL
100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
10318393
Leverantör
Fisher Chemical
Leverantörsnummer
D/5290/17
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS
112-40-3
Molekylformel
C12H26
Molekylvikt (g/mol)
170.34
MDL-nummer
8969
InChI-nyckel
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID
8182
ChEBI
CHEBI:28817
IUPAC-namn
dodecane
LEDER
CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Smältpunkt
-12°C
Färg
Colorless
Kokpunkt
215°C
Förpackning
Amber glass bottle
Kvantitet
2.5 L
Ångdensitet
&5.9
Formel vikt
170.34g/mol
Fysisk form
Liquid
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .