Läs mer
n-Dodecane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15811021
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15811021 1 L 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15811021 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8205431000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
For synthesis
n-Dodecane is used as a solvent in organic chemistry. It is used as a distillation chaser and scintillator component. Currently, n-dodecane is being considered an alternative to kerosene-based fuels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 112-40-3
Smältpunkt -9.6°C
Densitet 0.75 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 216.3°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)10CH3
MDL-nummer MFCD00008969
Kvantitet 1 L
Synonym n-Dodecane, n-Dodecane
Molekylvikt (g/mol) 170.33