Läs mer
N-Dodecyl-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Dodecyl-acetamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H29NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14(2)16/h3-13H2,1-2H3,(H,15,16) |