Läs mer
n-Dodecylakrylat, teknik. 90%, stab. med 60–100 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 15485896
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485896 100 mL 100ml
15495896 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60625.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.61 SEK
    625.65 SEK / 100ml
    Save 70.96 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2156-97-0 | C15H28O2 | 240,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2156-97-0
Molekylformel C15H28O2
Molekylvikt (g/mol) 240.39
MDL-nummer MFCD00042871
InChI-nyckel PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl acrylate, lauryl acrylate, n-lauryl acrylate, n-dodecyl acrylate, 2-propenoic acid, dodecyl ester, acrylic acid, dodecyl ester, acrylic acid lauryl ester, acrylic acid dodecyl ester, unii-90ik36wgvr, 90ik36wgvr
PubChem CID 75084
IUPAC-namn dodecylprop-2-enoat
LEDER CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecyl acrylate
Namnnotering stabilized with 60 to 100ppm 4-methoxyphenol
Densitet 0.884
Kokpunkt 120°C (0.75 mmHg)
Flampunkt 110°C (230°F)
Linjär formel CH2=CHCOOC12H25
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3082
Beilstein 1779069
Formel vikt 240.38
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.