Läs mer
n-Dodecyl Alcohol-OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Dodecanol-O-D |
| CAS | 14848-65-8 |
| Molekylformel | C12 D H25 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Dodecanol-d (9 CI), Dodecyl alcohol-d (8 CI), n-Dodecyl alcohol-OD, 1-Dodecanol-O-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i13D |
| LEDER | [2 H]OCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 1-deuteriooxydodecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.34 |
| Formel vikt | 187.205 g/mol |
| Visa mer |