Läs mer
Melford n-dodecyl-BD-maltosid
Beskrivning
Nonjoniskt tvättmedel som används i membranproteinstudier.
Nonjoniskt tvättmedel som används i membranproteinstudier. Rapporteras öka termisk stabilitet för lipidfritt rhodopsin i lösning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Dodecyl-B-D-maltoside |
| CAS | 69227-93-6 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | C24H46O11 |