Läs mer
Melford n-dodecyl-BD-maltosid
Produktkod. 30018225
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018225 50 g
30018222 10 g
30018224 5 g
30018223 25 g
30018221 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30018225 Leverantör Melford Leverantörsnummer D1200050.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Nonjoniskt tvättmedel som används i membranproteinstudier.
Nonjoniskt tvättmedel som används i membranproteinstudier. Rapporteras öka termisk stabilitet för lipidfritt rhodopsin i lösning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecyl-B-D-maltoside
CAS 69227-93-6
Kvantitet 50 g
Molekylformel C24H46O11