Läs mer
n-Dodecyl beta-D-glukopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457429
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457429 1 g 1g
15467429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66173.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59122-55-3
Molekylformel C18H36O6
Molekylvikt (g/mol) 348.48
MDL-nummer MFCD00063298
InChI-nyckel PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Synonym dodecyl glucoside, dodecyl beta-d-glucopyranoside, dodecyl b-d-glucopyranoside, dodecyl-beta-d-glucopyranoside, dodecyl, a-d-glucopyranoside, n-dodecyl-beta-d-glucopyranoside, n-dodecyl glucoside, n-dodecyl-i 2-d-glucopyranoside, dodecyl-, n-dodecyl ?-d-glucopyranoside
PubChem CID 93321
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-dodekoxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecyl beta-D-glucopyranoside
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 86236
Löslighetsinformation Soluble in methanol at 50mg/ml
Formel vikt 348.47
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.