Läs mer
n-Dodecyl-beta-D-maltopyranoside
Produktkod. 15448399
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448399 1 g 1g
15468399 500 mg 500mg
15458399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66869.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En nonjonisk detergent användbar i membransolubiliseringsstudier
N-dodecyl-β -D-maltosid används som ett nonjoniskt rengöringsmedel för stabilisering och aktivering av enzymer och för membranforskning. Det har också använts för isolering av mitokondriella cytokrom c oxidera.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-dodecyl-β -D-maltosid används som ett nonjoniskt rengöringsmedel för stabilisering och aktivering av enzymer och för membranforskning. Det har också använts för isolering av mitokondriella cytokrom c oxidera.
Löslighet Lösligt
i vatten vid 10 % w
/v Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl förslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69227-93-6
Molekylformel C24H46O11
Molekylvikt (g/mol) 510.621
MDL-nummer MFCD00043012
InChI-nyckel NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodekoxi-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecyl-beta-D-maltopyranoside
Smältpunkt 224°C to 226°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 55318
Löslighetsinformation Soluble in water at 10% w/v
Formel vikt 510.62
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.