Läs mer
n-Dodecyl-β -D-maltosid,∽ 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4404774 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 11426812
Brand: MP Biomedicals 0215101391
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 69227-93-6
Molekylformel C24H46O11
Molekylvikt (g/mol) 510.621
InChI-nyckel NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodekoxi-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecyl-β-D-maltoside
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Formel vikt 510.6