Läs mer
n-Dodecyl-beta-D-maltosid, 99 %, hög renhet
Produktkod. 10207353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10207353 5 g Glasflaska 5g
10376221 1 g Glasflaska 1g
10415555 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10207353 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329370050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 69227-93-6 | C24H46O11 | 510,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69227-93-6
Molekylformel C24H46O11
Molekylvikt (g/mol) 510.6
MDL-nummer MFCD00043012
InChI-nyckel NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodekoxi-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material n-Dodecyl-β-D-maltoside
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 217,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, V,8, 12
Specifikt rotationsförhållande +47.50 (20.00°C c=1,water)
Specifik rotation + 47.50
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble (100g/L). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formel vikt 510.6
Procent renhet 99%
Kvalitet Hög renhet
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.