Läs mer
n-Dodecyl-beta-D-maltosid, 99 %, hög renhet
Produktkod. 10415555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10415555 25 g Glasflaska 25g
10376221 1 g Glasflaska 1g
10207353 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10415555 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329370250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 69227-93-6 | C24H46O11 | 510,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69227-93-6
Molekylformel C24H46O11
Molekylvikt (g/mol) 510.6
MDL-nummer MFCD00043012
InChI-nyckel NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodekoxi-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecyl-β-D-maltoside
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 217,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 17, V,8, 12
Specifikt rotationsförhållande +47,50 (20,00 °C c=1, vatten)
Specifik rotation +47.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig (100 g/L). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol
Formel vikt 510.6
Procent renhet 99%
Kvalitet Hög renhet
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.