Läs mer
N-Dodecyl-β -D-Maltoside, ca. 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 17841371 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17841371 100 mg
1 options
Produktkod. 17841371 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215101380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    502.43 SEK / 100mg
    Save 25.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Dodecyl-β-D-Maltoside
Färg Vitt
CAS 69227-93-6
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 mg
Analysprocentintervall Cirka 97 %
Molekylformel C24H46O11
MDL-nummer MFCD00043012
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
InChI-nyckel NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodekoxi-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 510.621
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
Formel vikt 510.6