Läs mer
N-Dodecyl-N,N-dimetyl-3-ammonio-1-propansulfonat
Produktkod. p-7057470
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480537 5 g 5g
15490537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66265.06
För proteinlöslighet | CAS: 14933-08-5 | C17H37NO3S | 335,547 g/mol
För proteinsolubilisering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14933-08-5
Molekylformel C17H37NO3S
Molekylvikt (g/mol) 335.547
MDL-nummer MFCD00036909
InChI-nyckel IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauryl sultaine, lauryl sulfobetaine, n-dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-dodecyldimethylammonio propane-1-sulfonate, zwittergent 3-12, 3-dodecyldimethylammonio propanesulfonate, sulfobetaine 12, unii-r6p3kw3e8u, 3-lauryldimethylammonio propanesulfonate, dodecyldimethyl 3-sulphonatopropyl ammonium
PubChem CID 84703
ChEBI CHEBI:75303
IUPAC-namn 3-[dodecyl(dimetyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
LEDER CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Färg Vitt
Flampunkt 110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4145308
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble at 1M in water.
Formel vikt 335.55
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.