Läs mer
N-Dodecylacrylamide, 98+%, Thermo Scientific™
674.35 SEK - 2169.95 SEK
Kemiska identifierare
CAS 1506-53-2
Molekylformel C15H29NO
Molekylvikt (g/mol) 239.40
MDL-nummer MFCD08276361
InChI-nyckel XQPVIMDDIXCFFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecylacrylamide, 2-propenamide,n-dodecyl, acmc-209d4r
PubChem CID 73929
IUPAC-namn N-dodecylprop-2-enamide
LEDER CCCCCCCCCCCCNC(=O)C=C
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15447787
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37507.06
5g
674.35 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15457787
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37507.14
25g
2169.95 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Kemiska identifierare
1506-53-2
239.40
XQPVIMDDIXCFFS-UHFFFAOYSA-N
73929
CCCCCCCCCCCCNC(=O)C=C
C15H29NO
MFCD08276361
n-dodecylacrylamide, 2-propenamide,n-dodecyl, acmc-209d4r
N-dodecylprop-2-enamide
Specifikationer
N-Dodecylacrylamide
C15H29NO
4(4)804
XQPVIMDDIXCFFS-UHFFFAOYSA-N
N-dodecylprop-2-enamide
73929
≥98%
1506-53-2
MFCD08276361
n-dodecylacrylamide, 2-propenamide,n-dodecyl, acmc-209d4r
CCCCCCCCCCCCNC(=O)C=C
239.40
239.4
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer