Läs mer
n-Dodecylbenzene, 97%
Produktkod. 11419307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419307 100 g 100g
11499297 5 g 5g
11409307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21362.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246.438 g/mol
n-Dodecylbensen, är en föregångare till natriumdodecylbensensulfonat, ett ytaktivt ämne som är en nyckelingrediens i hushållstvättmedel, såsom Tide. Det är ett allmänt använt rengöringsmedel, färgningsassistent i textilindustri, avfettningsmedel i elektroplåt, läder, avfärgningsmedel i papper, gummi och plast, brytemulsionsmedel i oljeindustrin, artesiskt brunnsskumningsmedel i oljekälla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
n-Dodecylbensen är en föregångare till natriumdodecylbensensulfonat, ett ytaktivt ämne som är en nyckelingrediens i hushållstvättmedel, såsom Tide. Det är ett allmänt använt rengöringsmedel, färgningsassistent i textilindustri, avfettningsmedel i elektroplåt, läder, avfärgningsmedel i papper, gummi och plast, brytemulsionsmedel i oljeindustrin, artesiskt brunnsskumningsmedel i oljekälla.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, salpetersyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-01-3
Molekylformel C18H30
Molekylvikt (g/mol) 246.438
MDL-nummer MFCD00008974
InChI-nyckel KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
IUPAC-namn dodecylbensen
LEDER CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecylbenzene
Smältpunkt -7°C
Densitet 0.856
Kokpunkt 331°C
Flampunkt 124°C (255°F)
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 100 g
Beilstein 1909107
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 246.44
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.