Läs mer
N-Dodecyldeoxynojirimycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Dodecyldeoxynojirimycin |
| CAS | 79206-22-7 |
| Molekylformel | C18 H37 N O4 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37NO4.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19-13-16(21)18(23)17(22)15(19)14-20;/h15-18,20-23H,2-14H2,1H3;1H/t15-,16+,17-,18-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5S)-1-dodecyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.95 |
| Formel vikt | 367.2489 |