missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Dodecylimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Dodecylimidazole |
| CAS | 4303-67-7 |
| Molekylformel | C15 H28 N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-17-14-12-16-15-17/h12,14-15H,2-11,13H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCn1ccnc1 |
| IUPAC-namn | 1-dodecylimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.4 |
| Formel vikt | 236.2252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?